Vai a
MX1583L
Molecular Sieve, Type 4A
bead size 8-12 mesh
Sinonimo/i:
Molecular Sieve
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
23201100
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
beads
bead size
8-12 mesh
color
tan
particle size
4-8 mesh (>=80%)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Molecular Sieve, Type 4A is an alkali metal aluminosilicate with a type 4A structure. It is used in the adsorption process to selectively adsorb molecules with an effective diameter <4Å and excludes molecules with an effective diameter >4Å.
Application
Molecular Sieve, Type 4A can be used:
  • In regenerable drying systems to remove water vapor or contaminants.
  • In drying saturated hydrocarbon streams and natural gas drying.
  • To remove traces of water from various solvents (methanol, ethanol, acetone, DMSO, 1-butanol, 1-hexanol, and 1-octanol).
  • In refrigerant drying.
Analysis Note
Color: Tan
Form: Beads
Identification (sodium): To pass test
Mesh size (8-12): 80% min
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1