MABS1697
Anti-WISP-3 Antibody, clone 13C4.1
clone 13C4.1, from mouse
Sinonimo/i:
WNT1-inducible-signaling pathway protein 3, CCN family member 6, WISP-3
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
13C4.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CCN6(8838)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected WISP-3 in 10 µg of rat kidney tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1