MABS1222
Anti-MAN1B1 Antibody, clone 1D6
clone 1D6, from mouse
Sinonimo/i:
Endoplasmic reticulum mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase, MAN1B1, ER alpha-1,2-mannosidase, ER mannosidase 1, ERMan1, Man9GlcNAc2-specific-processing alpha-mannosidase, Mannosidase alpha class 1B member 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D6, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAN1B1(11253)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Signaling Neuroscience
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated MAN1B1 in HeLa cell lysate ((Pan, S., et al. (2011). Mol. Bio. Cell. 22(16):2810-2822).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated MAN1B1 in transfected HeLa cells (Iannotti, M.J., et al. (2014). J. Biol. Chem. 289(17):11844-11858).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected MAN1B1 in HeLa cells (Pan, S., et al. (2011). Mol. Bio. Cell. 22(16):2810-2822. & Iannotti, M.J., et al. (2014). J. Biol. Chem. 289(17):11844-11858).
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected MAN1B1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1