Documenti fondamentali
MABN1792
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-sortilina, clone F11
clone F11, from mouse
Sinonimo/i:
Sortilin, 100 kDa NT receptor, Glycoprotein 95, Gp95, Neurotensin receptor 3, NT3, NTR3
Scegli un formato
100 μG
426,00 €
426,00 €
Spedizione prevista il24 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
426,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
426,00 €
Spedizione prevista il24 febbraio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
F11, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SORT1(6272)
Descrizione generale
La sortilina (UniProt Q99523; nota anche come recettore NT 100 kDa, glicoproteina 95, Gp95, recettore 3 della neurotensina, NT3, NTR3) nell'uomo è codificata dal gene SORT1 (detto anche LDLCQ6, NT3) (Gene ID 6272). Appartiene alla famiglia dei recettori di smistamento caratterizzati dal dominio Vps10p che determina la formazione di un tunnel con il suo β-propulsore a dieci pale deputato al legame dei ligandi solubili. I membri di questa famiglia contengono anche una breve coda citoplasmatica che ospita i motivi di identificazione per le proteine adattatrici dello smistamento subcellulare. È stato descritto che la sortilina lega con alta affinità la PCSK9 nella faccia trans dell'apparato di Golgi delle cellule HepG2. Topi knockout per il gene Sort1 presentano ridotti livelli plasmatici di PCSK9 e anche la sua localizzazione subcellulare negli epatociti è alterata. Si è inoltre osservato che nei neuriti la sortilina colocalizza con la proteina precursore dell'amiloide (APP) e ne facilita la trasformazione orientata alla produzione di sAPPα, probabilmente ottimizzando la APP quale substrato per la scissione a opera della α-secretasi. La sortilina viene inizialmente prodotta con una sequenza segnale (a.a. 1-33) e una propeptidica (a.a. 34-77), la rimozione delle quali genera il recettore maturo (a.a. 78-831) comprendente un'ampia porzione luminale/extracellulare (a.a. 78-555), una regione transmembrana (a.a. 756-778) e una breve coda citoplasmatica (a.a.779-831). Come gli altri membri della famiglia (MPR e SorLA), la sortilina risiede sia sulla membrana delle vescicole intracellulari, sia sulla membrana cellulare. Un'alterata espressione della sortilina dovuta a variazioni del gene SORT1 si ripercuote sui livelli serici delle lipoproteine a bassa densità (colesterolo LDL), contribuisce al quantitative trait locus 6 del colesterolo LDL (LDLCQ6) e aumenta la predisposizione all'infarto del miocardio.
Immunogeno
Epitopo: dominio extracellulare
Proteina ricombinante corrispondente al dominio extracellulare della sortilina umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L'anticorpo anti-sortilina, clone F11, può essere utilizzato in lavori di immunoistochimica (paraffina), immunocitochimica, Western Blotting ed ELISA.
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo ha rivelato la localizzazione cellulare della sortilina endogena in neuroni di ippocampo isolati da topi neonati (P0) wild-type, ma non in topi Sort1−/− C57BL/6J (Gustafsen, C., et al. (2013). J Neurosci. 33(1):64-71).
Saggio immunocitochimico: lotti rappresentativi hanno rivelato mediante immunocitochimica in fluorescenza la localizzazione cellulare della sortilina espressa esogenamente in cellule HEK293 transfettate (Larsen, J.V., et al. (2014). Biochem J. 457(2):277-288; Gustafsen, C., et al. (2013). J Neurosci. 33(1):64-71; Larsen, J.V., et al. (2010). Mol. Cell. Biol. 30(17):4175-4187; Nielsen, M.S., et al. (2007). Mol. Cell. Biol. 27(19):6842-6851).
Saggio ELISA: un lotto rappresentativo è stato utilizzato come anticorpo di rivelazione in un saggio ELISA a sandwich. In campioni di siero umano di soggetti sani è stata riscontrata una correlazione positiva tra la PCSK9 e la sortilina solubile (Gustafsen, C., et al. (2014). Cell Metab. 19(2):310-318).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha rilevato una distribuzione differente della sortilina rispetto alla proteina SorLA in frazioni subcellulari preparate mediante centrifugazione su gradiente (Nielsen, M.S., et al. (2007). Mol. Cell. Biol. 27(19):6842-6851).
Sottocategoria di ricerca
Neuroscienze dello sviluppo
Qualità
Saggiata mediante immunoistochimica su tessuto di corteccia cerebrale umana.
Saggio immunoistochimico: una diluizione 1:50 di questo anticorpo ha rivelato la sortilina nel tessuto di corteccia cerebrale umana.
Descrizione del bersaglio
Calcolato a ~91 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali di topo purificate in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8°C.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Jean-Christophe Currie et al.
Cancers, 14(8) (2022-04-24)
Sortilin (SORT1) receptor-mediated endocytosis functions were exploited for this new approach for effective and safe treatments of gynecological cancers. Here, high expression of SORT1 was found in >75% of the clinically annotated ovarian and endometrial tumors analyzed by immunohistochemistry. Therefore
Cyndia Charfi et al.
Frontiers in oncology, 11, 760787-760787 (2021-11-10)
Vasculogenic mimicry (VM) is defined as the formation of microvascular channels by genetically deregulated cancer cells and is often associated with high tumor grade and cancer therapy resistance. This microcirculation system, independent of endothelial cells, provides oxygen and nutrients to
Peter Loof Møller et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 8, 652584-652584 (2021-05-04)
Genetic variants in the genomic region containing SORT1 (encoding the protein sortilin) are strongly associated with cholesterol levels and the risk of coronary artery disease (CAD). Circulating sortilin has therefore been proposed as a potential biomarker for cardiovascular disease. Multiple
Peder Madsen et al.
Scientific reports, 9(1), 611-611 (2019-01-27)
SorLA and Sortilin are multifunctional receptors involved in endocytosis and intracellular sorting of different and unrelated ligands. SorLA has recently attracted much attention as a novel strong risk gene for Alzheimer's disease, and much effort is currently being put into