MABF3024
Anti-Mayaro Virus E1 Antibody, clone MAY-115
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MAYV-115, monoclonal
PM
calculated mol wt 137.06 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
virus
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
ELISA: suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG2κ
Sequenza dell’epitopo
N-terminal extracellular domain
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by ELISA with recombinant MAYV E1 protein.
ELISA Analysis: Various dilutions of this antibody detected recombinant E1 protein of Mayaro virus CH (strain Peru).
Tested Applications
Neutralizing Analysis: A representative lot neutralized Mayarao virus and protected mice from lethal virus challenge. (Earnest, J.T., et al. (2019). J Exp Med.;216(10):2282-2301).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1