MABF2125
Anti-Properdin Antibody, clone 6E9E6
clone 6E9E6, from mouse
Sinonimo/i:
Complement factor P
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6E9E6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CFP(5199)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected purified human properdin.