Documenti fondamentali
MABE1018
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-BBF2H7/CREB3L2, clone 28G9
clone 28G9, from mouse
Sinonimo/i:
Cyclic AMP-responsive element-binding protein 3-like protein 2, BBF2H7, cAMP-responsive element-binding protein 3-like protein 2/CREB3L2
Scegli un formato
100 μG
383,00 €
383,00 €
Spedizione prevista il03 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
383,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
383,00 €
Spedizione prevista il03 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
28G9, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CREB3L2(64764)
Descrizione generale
La proteina 2 simile alla proteina 3 legante l′elemento di risposta all′AMP ciclico (UniProt Q8BH52; detta anche proteina 2 simile alla proteina 3 legante l′elemento di risposta al cAMP) nelle specie murine è codificata dal gene Creb3l2 (detto anche Bbf2h7, C530025K05Rik, SCIRR69) (Gene ID 208647). Creb3l2/Bbf2h7 appartiene alla famiglia dei fattori di trascrizione OASIS (old astrocyte specifically induced substance) residenti sul reticolo endoplasmatico (ER) che agiscono come trasduttori dello stress dell′ER. I membri della famiglia OASIS sono proteine transmembrana dell′ER composte sia da un dominio di attivazione della trascrizione che da un dominio a cerniera di leucine basico (bZIP). A seguito dell′attivazione iniziale a opera della proteolisi intramembrana regolata (RIP), i membri della famiglia OASIS vengono trasportati dall′ER all′apparato del Golgi. La scissione sequenziale da parte della proteasi del sito 1 (S1P) e della proteasi del sito 2 (S2P) determina il rilascio del frammento N-terminale, che quindi trasloca nel nucleo e attiva la trascrizione dei geni bersaglio. In condizioni normali, i livelli cellulari di BBF2H7 e OASIS sono bassi a causa della degradazione operata dalla via ubiquitina-proteasoma in conseguenza al costante processo di ubiquitanazione mediato dalla ubiquitin-ligasi E3 HRD1 (HMG-CoA reductase degradation 1). È stato dimostrato che lo stress dell′ER perturba l′interazione di BBF2H7 e OASIS con HRD1 con conseguente aumento della loro stabilità e modulazione positiva dei rispettivi geni bersaglio.
Immunogeno
Epitopo: N-terminale
Proteina ricombinante marcata con tag GST e corrispondente alla regione N-terminale di BBF2H7/CREB3L2 di topo.
Applicazioni
Analisi mediante Western blotting: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 0,25 µg/mL ha permesso di rivelare BBF2H7/CREB3L2 in 10 µg di preosteoblasti MC3T3-E1 di topo.
Immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo ha causato la co-immunoprecipitazione della ligasi Ub E3 Ub Hrd1 associata all′ER con BBF2H7/CREB3L2 in cellule di glioma di ratto (C6) solo prima, e non dopo, l′induzione dello stress dell′ER mediante trattamento con tapsigargin (Kondo, S., et al. (2012). Cell Death Differ. 19(12):1939-1949).
Analisi mediante Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la modulazione positiva di BBF2H7/CREB3L2 sia in cellule condrogeniche ATDC5 murine dopo knockdown di Hrd1 mediato da siRNA sia in cellule HeLa dopo inibizione del proteasoma o induzione dello stress dell′ER (Kondo, S., et al. (2012). Cell Death Differ. 19(12):1939-1949.)
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare l′aumentata immunoreattività di BBF2H7/CREB3L2 sia a livello nucleare che di ER in cellule di glioma di ratto (C6) in seguito a trattamento con l′inibitore del proteasoma MG132 (Kondo, S., et al. (2012). Cell Death Differ. 19(12):1939-1949).
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Questo anticorpo anti-BBF2H7/CREB3L2, clone 28G9, è convalidato per l′uso nei saggi di Western blotting, immunoprecipitazione e immunocitochimica per la rivelazione di BBF2H7/CREB3L2.
Sottocategoria di ricerca
Recettori nucleari
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule di glioma di ratto (C6).
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,25 µg/mL ha permesso di rivelare BBF2H7/CREB3L2 in 10 µg di lisato di cellule di glioma di ratto (C6).
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~57-60 kDa. In alcuni lisati possono comparire una o più bande non caratterizzate.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali di topo purificate in tampone contenente tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Breege V Howley et al.
Oncogene, 37(10), 1308-1325 (2017-12-19)
In order to better understand the process of breast cancer metastasis, we have generated a mammary epithelial progression series of increasingly aggressive cell lines that metastasize to lung. Here we demonstrate that upregulation of an endoplasmic reticulum (ER) to Golgi
Daniele Pittari et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 986997-986997 (2022-11-01)
Upon progesterone stimulation, Endometrial Stromal Cells (EnSCs) undergo a differentiation program into secretory cells (decidualization) to release in abundance factors crucial for embryo implantation. We previously demonstrated that decidualization requires massive reshaping of the secretory pathway and, in particular, of