MABE1017
Anti-OASIS/CREB3L1 Antibody, clone 44C7
clone 44C7, from mouse
Sinonimo/i:
Cyclic AMP-responsive element-binding protein 3-like protein 1, cAMP-responsive element-binding protein 3-like protein 1, Old astrocyte specifically-induced substance, OASIS, Processed cyclic AMP-responsive element-binding protein 3-like protein 1, OASIS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
44C7, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Creb3L1(26427)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Western Blotting Analysis: A representative lot detected a higher OASIS expression level in Hrd1-/- than in wild-type MEFs. A more elevated OASIS level was also detected in osteoblasts differentiated from Hrd1-/- than from wild-type MEFs following bone morphogenetic protein 2 (BMP2) treatment (Kondo, S., et al. (2012). Cell Death Differ. 19(12):1939-1949).
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected OASIS/CREB3L1 in 10 µg of MC3T3-E1 mouse osteoblastic cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1