Merck
MAB9012
Anticorpo anti-coronavirus, ceppo OC-43, clone 541-8F
clone 541-8F, Chemicon®, from mouse
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
541-8F, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF
Citations:
37
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
541-8F, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
Immunogen
Epitopo: ceppo OC-43
Application
Categoria di ricerca
Malattie infettive
L′anticorpo anti-coronavirus, ceppo OC-43, clone 541-8F, rivela il livello di coronavirus ed è descritto in letteratura e convalidato per l′uso in IF.
Saggi in immunofluorescenza. Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro finali.
Sottocategoria di ricerca
Malattie infettive - Virali
Biochem/physiol Actions
Coronavirus.
Physical form
Formato: purificato
Immunoglobulina purificata. Fornita in tampone PBS pH 7,4. Contiene azoturo di sodio 0,1% e una proteina di trasporto.
Preparation Note
Conservare a 2-8 °C per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c