Vai a
MAB5366
Anticorpo anti-relina a.a. 164-189 mrelina, clone 142
clone 142, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
reelin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
670,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
142, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
50
670,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1264
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
142, monoclonal
species reactivity
mouse, vertebrates, human
species reactivity (predicted by homology)
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RELN(5649)
General description
La struttura altamente stratificata della corteccia cerebrale è il risultato del processo di migrazione delle cellule neuronali. Il primo passo consiste nella creazione della prepiastra, un strato costituito da cellule gliali radiali e dai primi neuroni post mitotici formatisi. Tali neuroni includono i neuroni di Cajal-Retzius. Nella fase successiva, la prepiastra si divide in una parte dorsale (zona marginale), dove risiedono i neuroni di Cajal-Retzius, e una struttura profonda, la subpiastra, in cui si formano i neuroni. I neuroni che migrano dalla subpiastra formeranno la piastra corticale. Questa migrazione avviene lungo le fibre gliali radiali.
Il mutante reeler di topo presenta anomalie nel pattern di migrazione cellulare attraverso la corteccia cerebrale e cerebellare. In questo modello, la prepiastra si forma normalmente e i neuroni si differenziano al momento giusto nella zona ventricolare Tuttavia, invece di formare la normale disposizione "inside-out" nella piastra corticale, i neuroni più vecchi si trovano più lontani dalla zona ventricolare, mentre i neuroni più giovani non sembrano migrare lontano. Nel mutante reeler, la corteccia cerebrale è invertita rispetto a quella del topo wild type.
Il difetto dei topi reeler sembra legato a un deficit nella produzione di una proteina della matrice extracellulare da parte delle cellule di Cajal-Retzius (D′Arcangelo et al., 1995, Nature 374:719-723.; Ogawa et al., 1995 Neuron 14:899- 912.) Questa proteina da 388 kDa è infatti prodotta dai topi wild-type ma non dai mutanti reeler. Si pensa che la relina rivesta un ruolo cruciale nel posizionamento dei neurone migrante a livello della piastra corticale (Figura 1). In assenza di relina, il neurone migrante sarebbe "perso" e la piastra corticale risulterebbe anormale. Non conosciamo ancora i meccanismi con cui la relina informa le cellule relativamente alla loro posizione, né come la cellula risponda alla relina e perché l'assenza di relina risulterebbe in una piastra "invertita". Tuttavia, l'identificazione della proteina codificata dal gene reeler è importante per potere intraprendere questi studi.
Nel Western blotting, la relina può apparire sotto forma di tre bande di ~ 400 - 450, 300 e 180 - 200 kDa.
Immunogen
Epitopo: a.a. 164-189
Relina ricombinante, amminoacidi 40-189
Application
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-relina, aa 164-189 mrelina, clone 142, è validato per la rivelazione della relina in IH e WB.
Sottocategoria di ricerca
Coni di crescita & guida per la crescita assonale
Western blot:
1:250-1:500. Nel Western blotting, la relina genera tre bande di ~ 400 - 450, 300 e 180 - 200 kDa.
Immunoistochimica:
1: 250- 500 su tessuti fissati con paraformaldeide al 4%. un lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in IH.
Le diluizioni ottimali devono essere determinate dall'utente finale.
Biochem/physiol Actions
Relina. L′epitopo si trova tra gli amminoacidi 164 e 189
Physical form
Formato: purificato
IgG1 monoclonali di topo purificate, in tampone contenente tampone fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M e azoturo di sodio 0,1%.
Purificato con proteina A
Preparation Note
Se conservato in aliquote non diluite a 2-8 ºC è stabile per sei mesi dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Controllo
Fegato o rene di topo
Testato regolarmente in Western blotting su lisati di cervello di topo.
Western blotting:
una diluizione 1:1000 di questo lotto ha rilevato la relina in 10 μg di lisato di cervello di topo.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MAB5364ZMS1162MABN317
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
142, monoclonal
clone
G10, monoclonal
clone
142, recombinant monoclonal
clone
4A3.1, monoclonal
species reactivity
mouse, vertebrates, human
species reactivity
rodent, mouse, rat
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
Gene Information
human ... RELN(5649)
Gene Information
human ... RELN(5649)
Gene Information
human ... RELN(5649)
Gene Information
human ... CEND1(51286)
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
MAB536604053252503481