MAB371
Anti-Cranin Antibody, aa572-604 of human sequence, clone 6C1
ascites fluid, clone 6C1, Chemicon®
Sinonimo/i:
alpha-dystroglycan
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6C1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, sheep, rat, human, chicken, Xenopus
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DAG1(1605)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry on neuron, astrocyte, smooth muscle, fibroblast and epithelial cell lines.
ELISA
Not suggested for use in Western blot.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Cell Structure
Cytoskeleton
ECM Proteins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1