MAB3291
Anti-HRAS Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 7D7.2
Sinonimo/i:
Anti-C-BAS/HAS, Anti-C-H-RAS, Anti-C-HA-RAS1, Anti-CTLO, Anti-H-RASIDX, Anti-HAMSV, Anti-HRAS1, Anti-RASH1, Anti-p21ras
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-H-Ras Antibody, clone 7D7.2, clone 7D7.2, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7D7.2, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HRAS(3265)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
MAP Kinases
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
WARNING: The monoclonal reagent solution contains 0.1% sodium azide as a preservative. Due to potential hazards arising from the build up of this material in pipes, spent reagent should be disposed of with liberal volumes of water.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2