MAB10207-I
Anti-Fusion Glycoprotein of HPIV 3 Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9-4-3, monoclonal
PM
calculated mol wt 60.06 kDa
Reattività contro le specie
virus
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEWENTRY(2828653)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Immunocytochemistry in LLC-ML2 cells infected with HPIV-3.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Fusion Glycoprotein of HPIV 3 in LLC-ML2 cells infected with HPIV-3.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Fusion Glycoprotein of HPIV-3 in Western Blotting applications (Xie, W., et. al. (2015). PLoS One. 10(8):e0136474).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1