Documenti
ECM675
Sigma-Aldrich
Kit per colture cellulari in 3D con collagene
Sinonimo/i:
3D Cell Culture Kit, Collagen Culture Kit, Kit for 3D Collagen Culture
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.75
Reattività contro le specie
human
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
La migrazione cellulare è una funzione fondamentale dei normali processi cellulari, come ad es. la proliferazione. Il comportamento delle cellule in vitro viene generalmente esaminato in un ambiente bidimensionale. Questo è tuttavia diverso da quello presente nel corpo, dove le cellule si trovano in un ambiente caratterizzato dalla presenza di una matrice extracellulare tridimensionale e ricco di collagene di tipo I. La fisiologia cellulare è meglio rappresentata quando le cellule vengono coltivate in matrici 3D invece che nei tradizionali sistemi 2D.
CHEMICON (EMD Millipore) ha sviluppato un sistema di colture cellulari tridimensionale che simula in modo fedele l′ambiente della matrice extracellulare ricca di collagene presente nei tessuti normali. Questo sistema fornisce un metodo semplice e rapido per analizzare l'angiogenesi cellulare, la migrazione, l'apoptosi, la proliferazione e la formazione di tessuti in una matrice di collagene 3D. Le cellule sospese in questo sistema sono facilmente visualizzabili mediante microscopia a contrasto di fase o a fluorescenza. Le cellule possono essere fissate e colorate direttamente all'interno della matrice oltre che trattate con anticorpi per la visualizzazione di proteine intra- ed extracellulari specifiche. Le cellule sospese nel sistema 3D possono essere trattate con vari reagenti, consentendo un ampio screening delle risposte biologiche a fattori di crescita e agenti chimici.
Inoltre, a vantaggio dei ricercatori, le cellule sterili e vitali possono essere rimosse dal sistema di coltura 3D e usate in ulteriori esperimenti, quali analisi FACS o biochimiche.
Solo per uso di ricerca; non per l'uso in procedure diagnostiche.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Questo sistema fornisce un metodo semplice e rapido per analizzare l'angiogenesi cellulare, la migrazione, l'apoptosi, la proliferazione e la formazione di tessuti in una matrice di collagene 3D. Le cellule sospese in questo sistema sono facilmente visualizzabili mediante microscopia a contrasto di fase o a fluorescenza. Le cellule possono essere fissate e colorate direttamente all'interno della matrice oltre che trattate con anticorpi per la visualizzazione di proteine intra- ed extracellulari specifiche. Le cellule sospese nel sistema 3D possono essere trattate con vari reagenti, consentendo un ampio screening delle risposte biologiche a fattori di crescita e agenti chimici.
Ancora, a vantaggio dei ricercatori, le cellule sterili e vitali possono essere rimosse dal sistema di coltura 3D e usate in ulteriori esperimenti, quali analisi FACS o biochimiche.
Componenti
Soluzione di collagene - (Cod. 90135) un flacone - 10 mL
Terreno RPMI 5X-(Cod. 90134) Un flacone - 2.5 mL
Terrreno M199 5X- (Cod. 90133) Un flacone - 2.5 mL
Terreno DMEM 5X- (Cod. 90137) Un falcone - 2.5 mL
PBS con rosso fenolo 5X - (Cod. 90136) un flacone - 2.5 mL
Soluzione neutralizzante- (Cod. 90138) Una provetta - 0.5 mL
Stato fisico
La soluzione di collagene è fornita in tampone acetato 6mM a ~ pH7.0.
Stoccaggio e stabilità
Conservare i componenti del kit a 4°C fino alla data di scadenza.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Visita l’Archivio dei documenti
David G Leach et al.
Biomaterials, 163, 67-75 (2018-02-18)
Recent advancements in the field of immunotherapy have yielded encouraging results for the treatment of advanced cancers. Cyclic dinucleotides (CDNs) are a powerful new class of immunotherapy drugs known as STING (Stimulator of Interferon Genes) agonists, currently in clinical trials.
Xiaoji Wang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 403(3-4), 264-269 (2010-11-16)
Medulloblastoma (MB) is the most devastating and common pediatric brain tumor. Tumor cells invading into surrounding tissue and disseminating through cerebrospinal fluid make treatment extremely difficult. Identifying the mechanisms of MB cells is therefore imperative for the development of novel
LiMei Wang et al.
PLoS biology, 6(11), e289-e289 (2008-12-11)
The multifunctional signaling protein p75 neurotrophin receptor (p75(NTR)) is a central regulator and major contributor to the highly invasive nature of malignant gliomas. Here, we show that neurotrophin-dependent regulated intramembrane proteolysis (RIP) of p75(NTR) is required for p75(NTR)-mediated glioma invasion
Zhiyong Chen et al.
Brain research, 1368, 71-81 (2010-10-19)
One of the histopathological consequences of a penetrating ballistic brain injury is the formation of a permanent cavity. In a previous study using the penetrating ballistic-like brain injury (PBBI) model, engrafted human amnion-derived multipotent progenitor (AMP) cells failed to survive
Nicoletta Bivi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 24(4), 759-767 (2016-01-23)
Raloxifene, a selective estrogen receptor modulator (SERM), reduces fracture risk at least in part by improving the mechanical properties of bone in a cell- and estrogen receptor-independent manner. In this study, we determined that raloxifene directly interacts with the bone