Documenti
DX2091
Supelco
p-Dioxane
OmniSolv®
Sinonimo/i:
p-Dioxane, 1,4-Dioxane, 1
About This Item
Formula condensata:
-O(CH2)2O(CH2)2-
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191504
Numero indice EU:
204-661-8
Tensione di vapore
41 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥99.9% (GC)
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo. (from manufacture date)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.05% Water (H2O)
≤2 mg/L Peroxide (as H2O2)
Residuo dopo evaporazione
≤1 mg/L
Colore
clear colorless,
Indice di rifrazione
n20/D 1.4206-1.4226
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
P. eboll.
101.5 °C/1013 hPa
Punto di fusione
12 °C
Temp. transizione
flash point 11 °C
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤215 nm
Assorbanza UV
λ: 215 nm Amax: ≤1.00
λ: 250 nm Amax: ≤0.300
λ: 300 nm Amax: ≤0.020
λ: 350 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
OmniSolv®
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Expiration dateExp 12 months from mfg dateAssay (GC)99.9% minBoiling range101-102°CEvaporation residue1mg/L maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testPeroxide (as H2O2)2mg/L maxRefractive index (n 20/D)1.4206-1.4226UV Abs. at 215 nm1.00AU maxUV Abs. at 250 nm0.300AU maxUV Abs. at 300 nm0.020AU maxUV Abs. at 350 nm0.005AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off215nm maxWater (H2O)0.05% max
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup