Documenti fondamentali
DR1095
Sigma-Aldrich
Anti-E2F2 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-E2F Transcription Factor 2
Scegli un formato
100 μG
448,00 €
448,00 €
Spedizione prevista il12 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
448,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
448,00 €
Spedizione prevista il12 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... E2F2(1870)
Descrizione generale
Anti-E2F2, rabbit polyclonal, recognizes the ~40-45 kDa E2F2 protein in HeLa cells and in mouse kidney. It is validated for use in Western blotting, and immunocytochemistry.
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~40-45 kDa E2F2 protein.
Recognizes the ~40-45 kDa E2F2 protein in HeLa cells and mouse kidney tissue.
Immunogeno
Full-length, human E2F2 (aa 1-437)
Human
Applicazioni
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (1:1200)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
In PBS, pH 7.2.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Risultati analitici
Negative Control
293T cells
Positive Control
Mouse kidney tissue, HeLa cells
Altre note
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.