CGW373S48
Cartucce Polysep™ II 1,0/0,2 m nominale
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
fluoroelastomer O-ring
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene support
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets EU 1935/2004/EC (all component materials)
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Polysep™
Caratteristiche
hydrophilic
tecniche
prefiltration: suitable
Lunghezza
30 in.
Larghezza
2.7 in.
Superficie filtrante
1.38 m2
Impurezze
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Polysep™ II
pore size
1.0/0.2 μm nominal pore size
Codice cartuccia
Code 7
Risultati analitici
Altre note
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide and introduction section of Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2