Key Documents
CGEP75TP1
Millipore
Cartucce Millipore Express® SHF
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
Materiali
polyethersulfone membrane (PES)
silicone O-ring
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Millipore Express®
Caratteristiche
hydrophilic
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
5 in.
Larghezza
2.7 in.
Dimens. foro
, polysulfone
Superficie filtrante
0.29 m2
Matrice
Millipore Express® SHF
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Codice cartuccia
Code 7
Note legali
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany