Documenti
BX1160
Supelco
Bromocreasol green sodium salt
pH indicator, meets analytical specifications of USP/NF GR, ACS
Sinonimo/i:
Bromocresol Green, Sodium Salt, 3`,3``,5`,5``-tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein Sodium Salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H13Br4NaO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
720.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
263-657-4
product name
Bromocresol Green, Sodium Salt, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
agenzia
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Forma fisica
powder
Colore
brown to green, variable
visual transition interval
3.8-5.4, yellow to blue
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Meets ACS Specifications GR ACS
Applicazioni
Meets ACS Specifications GR ACS
Risultati analitici
Clarity of solutionTo pass testColorVariable (brown to green)FormPowderVisible spectrum, max. absorbance0.80AU minVisible spectrum, max. wavelength615-620nmVisual transition (from pH 3.8 to pH 5.4)Yellow to Blue
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3