Key Documents
ACR5000NT
Millipore
Ni-NTA Reagent Kit
suitable for protein purification
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NA.56
Nome Commerciale
Amicon®
tecniche
protein purification: suitable (His-tagged proteins)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
For use with the Amicon Pro Affinity Conc: 3 ml HisBind Ni-NTA resin, 25ml Bind Buffer (4X), 25 ml Wash buffer (4X), 5ml elution buffer (4X)
Ni-NTA Reagent Kit for His-tagged protein purification.
Note legali
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
95.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35.5 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.