ABN427
Anti-RalDH3 (ALDH1A3)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Aldehyde dehydrogenase family 1 member A3, Aldehyde dehydrogenase 6, RALDH-3, RalDH3, Retinaldehyde dehydrogenase 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ALDH1A3(220)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Immunofluorescence Analysis: A 1:150 dilutioin from a representative lot immunostained trabecula analge of the developing eye in paraffin-embedded embryonic E15 Sprague Dawley (SD) rat head sections by fluorescent immunohistochemistry (Courtesy of Anna Ashton, University of Aberdeen).
Western Blotting Analysis: A 1:1,500 dilutioin from a representative lot detected RalDH3 in 50 µg of new born (postnatal P0) Sprague Dawley (SD) rat whole eye tissue lysate, but not in adult SD rat brain lateral cortex and pons tissue lysates (Courtesy of Anna Ashton, University of Aberdeen).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilutioin of this antibody detected RalDH3 in 10 µg of mouse retina tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1