ABN2181
Anti-NCAM-L1
from rabbit
Sinonimo/i:
Neural cell adhesion molecule L1-like protein, L1 adhesion molecule, Cell adhesion molecule with homology to L1CAM, Chl1-like protein, Close homolog of L1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Chl1(12661)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated NCAM-L1 in Immunoprecipitation applications (Patel, K., et. al. (1991). Hybridoma. 10(4):481-91).
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected NCAM-L1 in crude membrane fractions of postnatal day 10 brain extracts (Courtesy of Fritz G. Rathjen from Max-Delbrück-Center, Berlin Germany).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected NCAM-L1 in Immunofluorescence applications (Ter-Avetisyan, G., et. al. (2014). J Neurosci. 34(3):737-47; Abe, P., et. al. (2015). J Neurosci. 35(38):13053-63).
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NCAM-L1 in crude membrane extact from brain of Wild type, but not in NCAM-L1 knock out P10 mouse.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2