ABE2875
Anti-Nek6
from rabbit
Sinonimo/i:
Serine/threonine-protein kinase Nek6, EC: 2.7.11.1, Never in mitosis A-related kinase 6, NimA-related protein kinase 6, Protein kinase SID6-1512
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEK6(10783)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Nek6 in HeLa cells that were transfected with Nek6 siRNA (O′Regan, L., et. al. (2009). Mol Cell Biol. 29(14):3975-90).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Nek6 in IP blot from lysates prepared from untransfected HEK 293 cells synchronized in S or M phase of the cell cycle with hydroxyurea or nocodazole, HeLa cells were either mock transfected or transfected (O′Regan, L., et. al. (2009). Mol Cell Biol. 29(14):3975-90; O′Regan, L., et. al. (2015). J Cell Biol. 209(3):349-58).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Nek6 in lysates prepared from untransfected HEK 293 cells synchronized in S or M phase of the cell cycle with hydroxyurea or nocodazole (O′Regan, L., et. al. (2009). Mol Cell Biol. 29(14):3975-90; O′Regan, L., et. al. (2015). J Cell Biol. 209(3):349-58).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Nek6 in 10 µg of HT1080 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1