ABE2867M
Anti-NR5A2 (LRH1)
from rabbit
Sinonimo/i:
Nuclear receptor subfamily 5 group A member 2, Alpha-1-fetoprotein transcription factor, B1-binding factor, hB1F, CYP7A promoter-binding factor, Hepatocytic transcription factor, Liver receptor homolog 1, LRH-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NR5A2(2494)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NR5A2 (LRH1) in Western Blotting applications (Chalkiadaki, A., et. al. (2005). Mol Cell Biol. 25(12):5095-105; Stergiopoulos, A., et. al. (2016). Nat Commun. 7:12230).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected NR5A2 (LRH1) in Immunofluorescence YES titration paraffin sections from E10.5 (a), E12.5 (b), E14.5 (c) or E16.5 (d) mouse spinal cord (Stergiopoulos, A., et. al. (2016). Nat Commun. 7:12230).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected NR5A2 (LRH1) in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1