ABE2611
Anti-Phospho-METTL3 (Ser 43)
Sinonimo/i:
N6-adenosine-methyltransferase catalytic subunit;EC:2.1.1.348;Methyltransferase-like protein 3;hMETTL3;N6-adenosine-methyltransferase 70 kDa subunit;MT-A70
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
calculated mol wt 64.47 kDa
observed mol wt ~70 kDa
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
monkey, mouse, feline, rat, canine, porcine, bovine
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
N-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer43)
Informazioni sul gene
human ... METTL3(56339)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in lysates from HEK293T cells co-transfected with HER2 and Myc-tagged METTL3.
A 1:1,000 dilution of this antibody detected METTL3 phosphorylated on serine 43 in lysates from HEK293T cells co-transfected with HER2 and Myc-tagged METTL3, but not in lysates from cells transfected only with Myc-tagged METTL3.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho-METTL3 (Ser43) in Western Blotting applications (Lung Sun, Hui., et. al. (2020). Mol Cell. 80(4): 633-647).
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Phospho-METTL3 (Ser 43) in HEK293T cells co-transfected HER2 and Myc-tagged METTL3 (Data courtesy of Dr Chuan He & Dr Hui-Lung Sun at the University of Chicago).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2