ABC1490
Anti-Cas9 Antibody, D10A/H840A Mutant
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
CRISPR-associated endonuclease Cas9/Csn1, D10A/H840A mutant, SpyCas9, D10A/H840A mutant
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
Streptococcus pyogenes
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected exogenously expressed Cas9 nickase D10A mutant (with C-terminal Myc-DDK tag) in 10 µg of lysate from transfected HEK293 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1