AB5652P
Anti-Histamine Receptor 1 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
H1R
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
bovine, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Hrh1(15465)
rat ... Hrh1(24448)
Specificità
The immunogen peptide is 100% conserved in mouse and bovine, 94% in human, fish and monkey and 80% in guinea pig. Reactivity with other species has not been confirmed.
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2