AB3184
Anti-MEK5 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
Xenopus, canine, rabbit, sheep, monkey, human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP2K5(5607)
mouse ... Map2K5(23938)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
MAP Kinases
Immunohistochemistry: 1:1,000
Immunoprecipitation
EIA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Liquid containing PBS, pH 7.2. No preservatives.
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2