AB10557
Anti-Lhx2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Homeobox protein LH-2, LIM HOX gene 2, LIM homeobox 2, LIM homeobox protein 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
horse, bovine (93%), dog
tecniche
immunohistochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LHX2(9355)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: 1:100-500 dilution of this lot detected LHX2 in human hippocampal tissue and mouse cerebellum.
Descrizione del bersaglio
Risultati analitici
Human hippocampal and mouse cerebellum tissue.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1