Key Documents
96100055
Millipore
Vantage L Tube Kit 1000 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Produttore/marchio commerciale
Vantage
Livello qualitativo
tecniche
protein purification: suitable
Lunghezza
1 m (3.3 ft)
Diametro
4.4 cm (1.7 in.)