Documenti fondamentali
8.44007
Sigma-Aldrich
1,2-Butylene carbonate
for synthesis
Sinonimo/i:
1,2-Butylene carbonate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.12
Numero indice EU:
403-780-4
Tensione di vapore
0.07 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (10 g/L in H2O)
Viscosità cinematica
3 cSt
Punto di fusione
-45 °C
Temp. transizione
flash point 121 °C
Densità
1.14 g/cm3 at 25 °C
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-4-3-7-5(6)8-4/h4H,2-3H2,1H3
ZZXUZKXVROWEIF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
1,2-Butylene carbonate for synthesis. CAS 4437-85-8, pH 6 - 8 (10 g/l, H₂O).
Risultati analitici
Evaporation Number: <0.01
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6