Documenti
8.40094
Sigma-Aldrich
(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
252-817-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
Forma fisica
powder
pH
1.2-1.4 (20 g/L in H2O)
Punto di fusione
193-196 °C (decomposes)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7?,10-/m0/s1
MIOPJNTWMNEORI-MHPPCMCBSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 193 °C
Melting range (upper value): ≤ 196 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=20 in water): -23.0 - -21.0 °
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3