Key Documents
8.14032
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarboxylic acid amide
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Pyridinecarboxylic acid amide, Isonicotinic acid amide, Isonicotinamide
About This Item
Formula condensata:
4-(H2NCO)C5H4N
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
215-926-2
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
155-157 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 155 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3