Key Documents
8.00184
Sigma-Aldrich
Azodicarboxamide
for synthesis
Sinonimo/i:
Azodicarboxamide, Azodicarbonamide, 1,1-Azobisformamide, Dicarbamoyldiimide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Numero indice EU:
204-650-8
Tensione di vapore
<1 Pa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>500 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
7 ( in H2O, neutral)
Punto di fusione
>200 °C (decomposition)
Temp. transizione
flash point >200 °C
Solubilità
0.033 g/L
Densità
1.61 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C2H4N4O2/c3-1(7)5-6-2(4)8/h(H2,3,7)(H2,4,8)
XOZUGNYVDXMRKW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
Azodicarboxamide for synthesis. CAS No. 123-77-3, EC Number 204-650-8.
Risultati analitici
Assay (iodometric)≥ 98.0 %Identity (IR)passes test
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Resp. Sens. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°C)
> 200 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)