Merck
73060BC
GDS Vortex Mixer Power Converter for EU
BioControl, For use with GDS Vortex Mixer, European adaptor
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41103814
NACRES:
NC.81
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73060
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Vortex Mixer
storage temp.
room temp
Application
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
Other Notes
One power converter