662047
Anti-Uncoupling Protein-2 (UCP-2) (144-157) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
contiene
0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UCP2(7351)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (1:500)
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Gimeno, R.E., et al. 1997. Diabetes46, 900.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2