Documenti
6073
Sigma-Aldrich
Schiff Reagent, Hotchkiss-McManus
Harleco® (For Microscopy (contains C.I. Basic Red 9))
Sinonimo/i:
P.A.S.
About This Item
Codice UNSPSC:
41116121
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Harleco® (For Microscopy (contains C.I. Basic Red 9))
Punto di fusione
-0.1 °C
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
HARLECO® For PAS staining
Applicazioni
HARLECO® For PAS staining
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
For P.A.S. Reaction. May be used as replacement for Schiff Reagent in the PAS Kit.
Note legali
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3