539122
Protamine Sulfate, Salmon Milt
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Colore
white
Solubilità
1.6 N NH4OH: 2.5 mg/mL
PBS: 25 mg/mL
H2O: 5 mg/mL
2 M HCl: 50 mg/mL
Descrizione generale
Native protamine sulfate from salmon milt. Neutralizes the anticoagulant activity of heparin.
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13