5.31085
Eya2 Phosphatase Inhibitor, MLS000544460
Sinonimo/i:
Eya2 Phosphatase Inhibitor, MLS000544460, 3-Fluoro-N-(( E)-(5-pyridin-2-ylsulfanylfuran-2-yl)methylideneamino)benzamide, ( E)-3-Fluoro-Nʹ-((5-(pyridin-2-ylthio)furan-2-yl)methylene)benzohydrazide, Eab1 Inhibitor, Eyes Absent Homolog 2 Inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
2.0 μM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
beige
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
Eya2 C-terminal Eya domain (ED) protein tyrosine phosphatase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Krueger, A.B., et al. 2013. J. Biomol. Screen.18, 85.
WGK 3