5.30352
CD40-TRAF6 Signaling Inhibitor, 6877002
Sinonimo/i:
CD40-TRAF6 Signaling Inhibitor, 6877002, 3-((2,5-Dimethylphenyl)amino)-1-phenyl-2-propen-1-one, (2 E)-3-((2,5-Dimethylphenyl)amino)-1-phenyl-2-propen-1-one, 3-((2,5-Dimethylphenyl)amino)-1-phenyl-2-propen-1-one, (2E)-3-((2,5-Dimethylphenyl)amino)-1-phenyl-2-propen-1-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (NMR)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)C1=NC=NN1
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
TRAF6
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3