Key Documents
4.90049
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15BF4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
liquid
pH
5 (20 °C in H2O)
Punto di fusione
-71 °C
Densità
1.20 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.BF4/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)5/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
288 °C