420350
ICMT Inhibitor
The ICMT Inhibitor controls the biological activity of ICMT. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
ICMT Inhibitor, 2-(5-(3-Methylphenyl)-1-octyl-1H-indol-3-yl)acetamide, 2-(1-Octyl-5-m-tolyl-1H-indol-3-yl) acetamide, Cysmethynil, Cysmethynil, Isoprenylcysteine Carboxyl Methyltransferase Inhibitor
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
semisolid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3