407952
Ionomycin, Calcium Salt, Streptomyces conglobatus
Ionomycin, Calcium Salt, Streptomyces conglobatus, CAS 56092-82-1, is useful in cell activation experiments when calcium dose-response data are not required.
Sinonimo/i:
Ionomycin, Calcium Salt, Streptomyces conglobatus
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C41H71O9.Ca/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42;/h11,13,24-33,36-37,39,42,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47);/q-1;+2/p-1/b13-11+;/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33+,36+,37-,39-,40+,41+;/m1./s1
RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Useful in cell activation experiments
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Lee, H.C. 1993. J. Biol. Chem.268, 293.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3