391334
BES
ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
Sinonimo/i:
BES, Free Acid, ULTROL® Grade, N,N- bis-(2-Hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic Acid
Saggio
≥99% dry basis (titration)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
pKa (20 °C)
7.12
Solubilità
water: 1 mg/mL
Cationi in tracce
heavy metals: ≤1 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C6H15NO5S/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12)
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Chen, C.A., and Okayama, H. 1988. Biotechniques6, 632.
WGK 3