382187
HDAC Inhibitor XXIII, Tubastatin A
The HDAC Inhibitor XXIII, Tubastatin A controls the biological activity of HDAC. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
HDAC Inhibitor XXIII, Tubastatin A, N-Hydroxy-4-(2-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-pyrido[4,3-b]indol-5-ylmethyl)benzamide
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
tan
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 250 μg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2