364210
GM 6001, Negative Control
A useful negative control for the MMP inhibitor GM 6001.
Sinonimo/i:
GM 6001, Negative Control, N- t-Butoxycarbonyl-L-leucyl-L-tryptophan Methylamide
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
A useful negative control for the MMP inhibitor GM 6001
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1
Contenuto correlato
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.