362000
N-Glycolylneuraminic Acid
Formed by the action of CMP-Neu5Ac hydroxylase. Humans are devoid of this compound due to a mutation in the human CMP-Neu5Ac hydroxylase gene that occurred after the Homo-Pan divergence.
Sinonimo/i:
N-Glycolylneuraminic Acid, NeuGc, Neu5Gc
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
water: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N([C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@H](O)C(=O)C(=O)O)C(=O)CO
InChI
1S/C10H17NO10/c12-1-3(14)6(16)7(17)5(11-4(15)2-13)8(18)9(19)10(20)21/h3,5-8,12-14,16-18H,1-2H2,(H,11,15)(H,20,21)/t3-,5+,6-,7-,8-/m1/s1
YIICUBSXBNCXHW-BOSCHMPASA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Attenzione
Altre note
Malykh, Y.N., et al. 1998. Glycoconj. J. 15, 885.
WGK 3