34869-M
Dimetil solfossido
suitable for HPLC, ≥99.7%
Sinonimo/i:
DMSO
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.7%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
Limite di esplosione
42 %, 63 °F
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.002% non-volatile matter
≤0.2% water (Karl Fischer)
Trasmittanza
270 nm, ≥20%
280 nm, ≥50%
300 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. eboll.
189 °C (lit.)
Punto di fusione
16-19 °C (lit.)
Densità
1.10 g/mL (lit.)
Stringa SMILE
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenza
Altre note
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 34869
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup