329815
Erythromycin, Streptomyces erythreus
An antibacterial agent. Inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 23S RNA in 50S ribosome.
Sinonimo/i:
Erythromycin, Streptomyces erythreus, Erythromycin A
Saggio
≥85% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to off-white
Solubilità
ethanol: soluble
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
bacteria; protein synthesis
Attenzione
Altre note
Teraoka, H. 1977. Umsch. Wiss. Tech.77, 347.
WGK 3