324396-M
Anti-Dopamine D2S Receptor Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized
Reattività contro le specie
rat, human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DRD2(1813)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1:800)
Immunohistochemistry (1:5000)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 2